Merck
917524
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
27G, 0.50″, 50/box
Synonym(e):
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
Größe auswählen
1 EACH
68,20 €
68,20 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
68,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
42182011
NACRES:
NB.51
68,20 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Beschreibung
Tapered dispensing tips, polypropylene, 27 gauge, clear, ID 0.008″, 50/box
Anwendung
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)