Wichtige Dokumente
91733
Trifluoressigsäure-trimethylsilylester
≥97.0% (T)
Synonym(e):
Trimethylsilyl-trifluoracetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
≥97.0% (T)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.336 (lit.)
n20/D 1.336
bp
88-90 °C (lit.)
Dichte
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H9F3O2Si/c1-11(2,3)10-4(9)5(6,7)8/h1-3H3
InChIKey
VIYXXANHGYSBLY-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?