Wichtige Dokumente
913782
Birch O-PC™ C0104
≥97%, New Iridium
Synonym(e):
2-(2-Ethylhexyl)-6,8,11-tris(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-peryleno[1,12-efg]isoindole-1,3(2H)-dione
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Verwandte Kategorien
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)