913472
(2S,2S′,3S,3S′)-WingPhos
≥95%
Synonym(e):
(2S,2′S,3S,3′S)-4,4′-Di(anthracen-9-yl)-3,3′-di-tert-butyl-2,2′,3,3′-tetrahydro-2,2′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Optische Reinheit
ee: ≥99% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Funktionelle Gruppe
phosphine
Anwendung
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable