Wichtige Dokumente
913219
(S,S)-BABIBOP
Synonym(e):
(3S,3′S)-3,3′-Di-tert-butyl-2,2′,3,3′-tetrahydro-4,4′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Funktionelle Gruppe
phosphine
Anwendung
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)