This product is soluble in water. A rate has not been established.
Wichtige Dokumente
906808
Water-soluble TPO based nanoparticle photoinitiator
contains ionic surfactant
Synonym(e):
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide, TPO
Empfohlene Produkte
Form
powder or solid
Farbe
white to off-white
SMILES String
O=P(C1=CC=CC=C1)(C(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=O)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C22H21O2P/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20/h4-15H,1-3H3
InChIKey
VFHVQBAGLAREND-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
The extinction coefficient of the new water-dispersible nanoparticles of TPO is more than 300 times larger than the best and most used commercially available water-soluble photoinitiator, Irgacure 2959. The TPO nanoparticles absorb significantly in the range from 385 to 420 nm, making them suitable for use in commercially available, low-cost, light-emitting diode-based 3D printers and UV-curing devices.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Water-dispersible photoinitiator nanoparticles enable novel formulations for 3D bioprinting, tissue engineering, and device manufacturing.
Verwandter Inhalt
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
Bei der Gewebezüchtung werden Gewebekulturen aus strukturellen Gerüsten, lebenden Zellen und biologisch aktiven Molekülen hergestellt, indem die Mikroumgebung des Körpers simuliert wird. Ziel ist es, beschädigtes Gewebe zu reparieren oder zu ersetzen.
-
What is the solubility of "906808 Water-soluble TPO based nanoparticle photoinitiator
1 Antwort-
Hilfreich?