905836
Gold nanospheres
100 nm, FITC and protein A functionalized, powder
Synonym(e):
Dye labeled gold nanoparticles, FITC labeled gold nanospheres, FITC tagged gold nanospheres, Fluorescein isothiocyanate labeled gold nanospheres, Fluorescent labeled gold nanoparticles
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanospheres
powder
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)