Wichtige Dokumente
902675
BocNH-PEG6-acid
Synonym(e):
2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20,23-heptaoxa-5-azapentacosan-25-oic acid, Boc-NH-PEG6-CH2COOH
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Brechungsindex
n/D 1.4657
Funktionelle Gruppe
Boc
amine
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C19H37NO10/c1-19(2,3)30-18(23)20-4-5-24-6-7-25-8-9-26-10-11-27-12-13-28-14-15-29-16-17(21)22/h4-16H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)
InChIKey
ZKCDWMFMVAYYED-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)