901799
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy ~3 ppm NV centers, 140 nm avg. part. size, amine functionalized, powder
Synonym(e):
Fluorescent nanoparticles, Nanodiamonds
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanoparticles
powder
Zusammensetzung
Nitrogen vacancy, ~3 ppm NV centers
Durchschnittliche Teilgröße
140 nm
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.