Merck
901438
Sigma-Aldrich
Tri-tert-Butylphosphin -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
P(t-Bu)3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H27P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.878 g/mL
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
InChIKey
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Valuable ligand for several coupling reactions. This product is offered as the THF solution for more convenient handling.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F
Flammpunkt (°C)
-18 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)