900591
Rare earth doped phosphor nanoparticles
fluorescence λem 580 nm (main peak), 50 mg/mL in H2O
Synonym(e):
CANdot® series X yellow, Fluorescent nanoparticles, Luminescent nanoparticles, Y(V,P)O4:Bi,Dy
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
nanoparticles
Zusammensetzung
Y(V,P)O4:Bi,Dy
Konzentration
50 mg/mL in H2O
Partikelgröße
6 nm
Fluoreszenz
λem 580 nm (main peak)
λem 580 nm±15 nm
Funktionelle Gruppe
ethylene glycol
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable