This product does not contain an expiration date. It contains a recommended retest date of two years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
900544
Rare earth doped upconversion nanoparticles
fluorescence λem 474 nm (main peak), 10 mg/mL in toluene
Synonym(e):
CANdot® Series X up blue, Luminescent nanoparticles, NaYF4:Yb, Tm/NaYF4, Upconversion nanocrystals
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
nanoparticles
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
NaYF4:Yb
Tm/NaYF4
Konzentration
10 mg/mL in toluene
Partikelgröße
17 nm
λmax
980 nm
Fluoreszenz
λem 474 nm (main peak)
λem 474 nm±15 nm
Funktionelle Gruppe
oleic acid
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
37.0 °F
Flammpunkt (°C)
2.77 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the lifetime of these particles?
1 Antwort-
Hilfreich?