900556
Rare earth doped upconversion nanoparticles
fluorescence λem 540 nm (main peak), 10 mg/mL in toluene
Synonym(e):
CANdot® Series X up green, Er/NaYF4, Luminescent nanoparticles, NaYF4:Yb, Upconversion nanocrystals
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
nanoparticles
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Er/NaYF4
NaYF4:Yb
Konzentration
10 mg/mL in toluene
Partikelgröße
20 nm
λmax
980 nm
Fluoreszenz
λem 540 nm (main peak)
λem 540 nm±15 nm
Funktionelle Gruppe
oleic acid
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
43.0 °F
Flammpunkt (°C)
6.11 °C