Wichtige Dokumente
900375
α-Tocopherol-(trimethylphenyl-13C9)
≥99 atom % 13C, ≥96% (CP)
Synonym(e):
Vitamin E-(trimethylphenyl-13C9)
Größe auswählen
264,00 €
Listenpreis1.320,00 €Sparen Sie 80%Größe auswählen
About This Item
264,00 €
Listenpreis1.320,00 €Sparen Sie 80%Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥96% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
yellow to brown
Massenverschiebung
M+9
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCCC1(C)CC[13C]2=[13C]([13CH3])[13C](O)=[13C]([13CH3])[13C]([13CH3])=[13C]2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29?/m1/s1/i5+1,6+1,7+1,23+1,24+1,25+1,26+1,27+1,28+1
InChIKey
GVJHHUAWPYXKBD-OPIPRMLOSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
α-Tocopherol-(trimethylphenyl-13C9) is an isotope of vitamin E wherein all the six phenyl carbons and three methyl carbons attached to the phenyl ring are replaced by 13C6 carbon.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?