Merck
T-046
Supelco
Testosteron-d3 (16, 16, 17-d3) -Lösung
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Testosteron-d3 -Lösung
Größe auswählen
1 ML
187,00 €
187,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
187,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
187,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in acetonitrile
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C1([H])C[C@]2([H])[C@@]3([H])CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@]3([H])CC[C@@]2(C)[C@]1([H])O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17D
InChIKey
MUMGGOZAMZWBJJ-HZRGXLBSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein stabil markierter interner Standard für Testosterontests oder Isotopenverdünnungsverfahren durch GC/MS oder LC/MS für Tests im Sport, Drogentests im Urin oder diagnostische Tests mittels LC-MS/MS oder GC/MS. Testosteron, ein Hormon aus der Androgengruppe, ist ein wichtiges Geschlechtshormon und anabolisches Steroid, das als leistungssteigernde Droge eingesetzt wird.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Optimize serum samples for LC-MS/MS-based free testosterone determination using Supel™ BioSPME 96-pin device and validated equilibrium dialysis methods.