Merck
89798
Sigma-Aldrich
trans-4-(Boc-amino)-cyclohexancarbonsäure
≥98.0% (TLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.30
Beilstein:
7641071
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-8(5-7-9)10(14)15/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9-
InChIKey
KXMRDHPZQHAXML-KYZUINATSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)