Merck
88944
Sigma-Aldrich
cis-[4-(Fmoc-amino)cyclohexyl]essigsäure
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
cis-4-(Fmoc-amino)-cyclohexanessigsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C[C@@H]1CC[C@@H](CC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H25NO4/c25-22(26)13-15-9-11-16(12-10-15)24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,15-16,21H,9-14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t15-,16+
InChIKey
OAZYEKKFVGYBHJ-IYBDPMFKSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)