335207
3-Chlorindazol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
149 °C (subl.) (lit.)
SMILES String
Clc1n[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
QPHAGNNWDZSKJH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable