Merck
88729
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(SP)-2-[Bis-(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)-phosphino]-ferrocenyl}-ethyldicyclohexylphosphin
≥97%
Synonym(e):
(1R)-1-[Bis-(4-methoxy-3,5-dimethyl-phenyl)-phosphino]-2-[(1R)-1-(dicyclohexylphosphino)-ethyl]-ferrocen (nach CAS), Josiphos SL-J007-1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H56FeO2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
710.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P([C]3[CH][CH][CH][C]3[C@@H](C)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5)c6cc(C)c(OC)c(C)c6
InChI
1S/C37H51O2P2.C5H5.Fe/c1-25-21-32(22-26(2)36(25)38-6)41(33-23-27(3)37(39-7)28(4)24-33)35-20-14-19-34(35)29(5)40(30-15-10-8-11-16-30)31-17-12-9-13-18-31;1-2-4-5-3-1;/h14,19-24,29-31H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-5H;/t29-;;/m1../s1
InChIKey
QYTRSAIHSZHSTP-SYXKTQFYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)