Merck
88723
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)-ferrocenyl]-ethyldiphenylphosphin
≥97%
Synonym(e):
(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)-2-[(1R)-1-(diphenylphosphino)-ethyl]-ferrocen (nach CAS), Josiphos SL-J004-1
Größe auswählen
100 MG
91,30 €
1 G
686,00 €
91,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
91,30 €
1 G
686,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H44FeP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
594.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
91,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97%
Form
crystals
Optische Reinheit
ee: ≥99%
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h2-3,6-9,14-18,23-25,28-29H,4-5,10-13,19-22H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
InChIKey
AWOOIDCKLIQAJV-KHZPMNTOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Anwendung
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenylethyl]diphenylphosphine can be used as a ligand:
  • To prepare iridium metal complex (IrIJOSIPHOS), which is used as a catalyst in the asymmetric hydrogenation of 2-phenylquinoxaline.[1]
  • In the preparation of natural products by asymmetric conjugate addition of Grignard reagents to α-substituted cyclic alkenones.[2]
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Catalytic enantioselective conjugate addition en route to paxilline indoloterpenoids
Schatz DJ, et al.
Tetrahedron, 75(24), 3361-3365 (2019)
Additive effects of amines on asymmetric hydrogenation of quinoxalines catalyzed by chiral iridium complexes
Nagano T, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(37), 11578-11592 (2012)