Wichtige Dokumente
862177
α-D-Glucose-1-Phosphat Dinatriumsalz Hydrat
98%
Synonym(e):
α-D-Glucopyranose-1-phosphat, Cori-Ester
About This Item
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]21/D +79.9°, c = 4.1 in H2O
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
InChIKey
YWAUQXHOCBBYLP-FBNUBEQJSA-L
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?