Merck
861634
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridin
95%
Synonym(e):
2,4-Diamino-6-pteridinmethanol
Größe auswählen
25 MG
83,60 €
83,60 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
83,60 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
83,60 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1
InChI
1S/C7H8N6O/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13)
InChIKey
CYNARAWTVHQHDI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Dhfr(24312)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Webber Wei-Po Lai et al.
Water research, 112, 157-166 (2017-02-06)
Bicarbonate anion (HCO
Ming-Hao Hsu et al.
Journal of hazardous materials, 373, 468-475 (2019-04-03)
Methotrexate, a chemotherapeutic agent, was found to undergo self-sensitized photodegradation in aqueous environments. As the initial concentration increased, methotrexate was able to enhance its own direct photolysis reaction not only in DI but also in natural waters. The methotrexate degradation