Merck
86055
Sigma-Aldrich
4-Sulfamoyl-buttersäure
technical, ≥90% (T)
Synonym(e):
3-Carboxy-propansulfonamid
About This Item
Lineare Formel:
NH2S(=O)2CH2CH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.18
Beilstein:
8254788
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Assay
≥90% (T)
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Verunreinigungen
≤5% water
mp (Schmelzpunkt)
~90 °C (dec.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
sulfonamide
SMILES String
O=S(N)(CCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C4H9NO4S/c5-10(8,9)3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)(H2,5,8,9)
InChIKey
OMPGKWICGUBROA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)