Merck
806714
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in IPA)
Synonym(e):
Ytterbia
Größe auswählen
25 ML
291,00 €
291,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
291,00 €
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141740
NACRES:
NA.23
291,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
Flash point 53.6 °F
Qualitätsniveau
Form
suspension
Konzentration
5 mg/mL (in IPA)
Durchm. × L
20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm)
Farbe
gray
Dichte
0.7945 g/mL
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3