Wichtige Dokumente
802743
Aquivion® E98-09S
membrane sheet, contains CF3 polymer chain ends as stabilizer, PFSA eq. wt. 980 g/mole SO3H, L × W × thickness 31 cm × 31 cm × 90 μm
Synonym(e):
Aquivion® SO3H, Tetrafluoroethylene-perfluoro(3-oxa-4-pentenesulfonic acid) copolymer, Ethanesulfonic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
membrane sheet
Enthält
CF3 polymer chain ends as stabilizer
L × B × Dicke
31 cm × 31 cm × 90 μm
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.