Wichtige Dokumente
802573
Aquivion® D79-25BS-Li
liquid dispersion, 25% in water, PFSLi eq. wt. 790 g/mole SO3Li, stabilized CF3 polymer chain ends
Synonym(e):
Aquivion® SO3Li, Tetrafluoroethylene-perfluoro(3-oxa-4-pentenesulfonic acid) copolymer, Ethanesulfonic acid
Qualitätsniveau
Form
dispersion
Äquiv.gew.
790 g/eq±20 g/eq SO3Li
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
25 wt. % in water
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.