798479
Sodium oleate-13C18
99 atom % 13C, 98%
Synonym(e):
Oleic acid-13C18 sodium
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98%
Form
solid
Massenverschiebung
M+18
SMILES String
[13CH3][13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C]/[13C]=[13C]\[13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C](O[Na])=O
InChI
1S/C18H4O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1;
InChIKey
AVVNGFYAKLLYDF-ZJSIVOHISA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable