797952
Ultrastable fluorescent silica nanobeads
50 nm, lyophilized
Synonym(e):
Fluorescent Silica, Fluorescent Silica nanopowder, Silica nanobeads
Qualitätsniveau
Form
powder
Partikelgröße
50 nm
Fluoreszenz
λem 590 nm
UV-Absorption
λ: 570 nm Amax
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.