791334
Silica, nanoparticle dispersion in water
<30 nm (DLS), triethoxylpropylaminosilane functionalized
Synonym(e):
NH2 functionalized NPs
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
nanoparticles
Haltbarkeit
1 yr
Konzentration
in water (Dispersion)
Partikelgröße
<30 nm (DLS)
Dichte
1.158 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
20-25°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable