Wichtige Dokumente
796808
L-Lactic acid-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Massenverschiebung
M+1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[13C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i2+1
InChIKey
JVTAAEKCZFNVCJ-JACJRKFSSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)