Merck
795151
Sigma-Aldrich
(S)-t-Bu-Quinox
97%
Synonym(e):
2-[(4S)-4-(1,1-dimethylethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]quinoline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.33
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
93-98 °C
SMILES String
CC(C)(C)[C@@H](CO1)N=C1C2=NC3=CC=CC=C3C=C2
InChI
1S/C16H18N2O/c1-16(2,3)14-10-19-15(18-14)13-9-8-11-6-4-5-7-12(11)17-13/h4-9,14H,10H2,1-3H3/t14-/m1/s1
InChIKey
ZECIAWBAXVMXKI-CQSZACIVSA-N
Anwendung
Ligand has been shown to influence high enantioselectivity in the asymmetric conjugate addition of boronic acids to enones under palladium catalysis.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)