794287
Bis[(pinacolato)boryl]methane
Synonym(e):
2,2′-Methylenebis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane], Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methane
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
48 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H26B2O4/c1-10(2)11(3,4)17-14(16-10)9-15-18-12(5,6)13(7,8)19-15/h9H2,1-8H3
InChIKey
MQYZGGWWHUGYDR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3