Wichtige Dokumente
792160
2,2′-Dibromooctafluorobiphenyl
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
95-100 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FC1=C(F)C(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2Br)=C(Br)C(F)=C1F
InChI
1S/C12Br2F8/c13-3-1(5(15)9(19)11(21)7(3)17)2-4(14)8(18)12(22)10(20)6(2)16
InChIKey
CZEFBGCEVOAASZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)