Merck
779806
Sigma-Aldrich
(S)-3-Brom-2-hydroxy-2-methylpropionsäure
98%
Synonym(e):
(2S)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7BrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.00
Beilstein:
4366680
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97.5-102.5% (qNMR)
98%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -11.5±1.5°, c = 2.6 in methanol
SMILES String
C[C@@](O)(CBr)C(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO3/c1-4(8,2-5)3(6)7/h8H,2H2,1H3,(H,6,7)/t4-/m1/s1
InChIKey
HBJAYXGUOOININ-SCSAIBSYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)