Merck
776963
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylbenzaldehyde
97%
Synonym(e):
2-Chloro-p-tolualdehyde
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
27-30 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
SMILES String
[H]C(C1=C(Cl)C=C(C)C=C1)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-5H,1H3
InChIKey
OSPMNRDGMUPWNO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)