Merck
775169
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)thiazole-4-carboxylic acid
95% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2F3NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
179-184 °C
SMILES String
OC(=O)c1csc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F3NO2S/c6-5(7,8)4-9-2(1-12-4)3(10)11/h1H,(H,10,11)
InChIKey
KPPCPQREZHKKRA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable