Merck
775142
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
95%
Synonym(e):
5-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7BrN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)c1cc2[nH]ncc2cc1Br
InChI
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)6-3-8-5(2-7(6)10)4-11-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
OMGXGABLIDYSNN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)