Merck
772682
Sigma-Aldrich
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2ClF3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
55-59 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-2-1-3(10-11-4)5(7,8)9/h1-2H
InChIKey
AZNKQIFEMQHORS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)