Merck
632619
Sigma-Aldrich
3-Chlor-6-Hydrazinopyridazin
97%
Größe auswählen
5 G
47,90 €
47,90 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
47,90 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
47,90 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
137-141 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
hydrazine
SMILES String
NNc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-3-1-2-4(7-6)9-8-3/h1-2H,6H2,(H,7,9)
InChIKey
FXYQRYGWWZKUFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Lindvall et al.
Chemico-biological interactions, 94(2), 83-99 (1995-02-01)
(Z)-3-(4-Bromophenyl)-3-(3-pyridyl)allylamine (CPP 200) is transformed to the corresponding chloroimine by hypochlorite ion (ClO-) formed in the presence of myeloperoxidase. A scheme for this transformation is given. The influence of various compounds on this process has been studied. Cysteamine, cysteine and