Merck
772208
Sigma-Aldrich
Allyl α-D-mannopyranoside
95%
Synonym(e):
2-Propenyl α-D-mannopyranoside
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
94-100 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](OCC=C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C9H16O6/c1-2-3-14-9-8(13)7(12)6(11)5(4-10)15-9/h2,5-13H,1,3-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+/m1/s1
InChIKey
XJNKZTHFPGIJNS-DFTQBPQZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)