Merck
769096
Sigma-Aldrich
Luft
synthetic, Messer® CANgas, 99.999%
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Form:
gas
Assay:
99.999%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
1 (vs air)
Qualitätsniveau
Beschreibung
Filling mass: 15g
Filling volume: 12L
Assay
99.999%
Form
gas
Qualität
synthetic
bp
−189 °C (lit.)
Verwandte Kategorien
Anwendung
This synthetic air is a colourless, odourless gas mixture of N2 and O2 with the same weight as air. Applications include gas chromatography with use as a zero gas or oxidizing gas for flame ionization detectors(FID). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Empfohlene Produkte
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Rechtliche Hinweise
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2