Merck
767123
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 16 hydroxyl, 1 thiol
generation 4
Größe auswählen
250 MG
483,00 €
483,00 €
Listenpreis690,00 €Sparen Sie 30%
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
483,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
483,00 €
Listenpreis690,00 €Sparen Sie 30%
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
hydroxyl surface groups
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
generation 4
Leistungsmerkmale
focal point thiol
Anzahl Oberflächengruppen
16
mp (Schmelzpunkt)
315-340 °C
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
calculated mol. wt. 1819.9
Anwendung
Thiol dendrons can be conjugated to varius noble surfaces or coupled to unsaturated carbon-carbon bonds using various radical initiators.
Sonstige Hinweise
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)