761516
Dibenzocyclooctinsäure
95%, storage temp.:-20°C
Synonym(e):
DBCO-Säure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp (Schmelzpunkt)
118-125 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCCCC(O)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C21H19NO3/c23-20(11-5-6-12-21(24)25)22-15-18-9-2-1-7-16(18)13-14-17-8-3-4-10-19(17)22/h1-4,7-10H,5-6,11-12,15H2,(H,24,25)
InChIKey
NIRLBCOFKPVQLM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable