Wichtige Dokumente
760889
Poly(ethylene glycol), 8 hydroxyl dendron, generation 2
average Mn 21,000
Synonym(e):
Bis-MPA poly(ethylene glycol), Bis[2,2-bis(hydroxymethyl)propanoic acid] PEG, Dendron functionalized PEG, generation 2, PFD-G2-PEG20k-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
esterified with 4 OH groups
Form
powder
Mol-Gew.
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 21,000
Leistungsmerkmale
generation 2
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
for 2D and 3D Cell Culture