Merck
758426
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,5-dibromopyridine
95%
Synonym(e):
3,5-Dibromo-4-pyridinamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4Br2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
95%
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
165-170 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Nc1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
InChIKey
MNRBVTDLMUNVLD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)