Merck
734691
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-Chlorpyridin
97%
Größe auswählen
1 G
18,55 €
18,55 €
Listenpreis37,10 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
18,55 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
18,55 €
Listenpreis37,10 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
60-64 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Nc1ncccc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChIKey
RZJPBQGRCNJYBU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)