Merck
724939
Sigma-Aldrich
2-(1-Aminoethyl)pyridine
97%
Synonym(e):
1-(2-Pyridyl)ethylamine
Größe auswählen
500 MG
44,15 €
44,15 €
Listenpreis88,30 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
44,15 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
44,15 €
Listenpreis88,30 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.528
Dichte
1.002 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(N)c1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-6(8)7-4-2-3-5-9-7/h2-6H,8H2,1H3
InChIKey
PDNHLCRMUIGNBV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
173.8 °F
Flammpunkt (°C)
78.8 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1