Merck
757004
Sigma-Aldrich
7-Chloro-6-nitro-4(3H)quinazolinone
97%
Synonym(e):
7-Chloro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4ClN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
314-319 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc2C(=O)NC=Nc2cc1Cl
InChI
1S/C8H4ClN3O3/c9-5-2-6-4(1-7(5)12(14)15)8(13)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11,13)
InChIKey
URDYTQYZXZKBQT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)