Merck
753467
Sigma-Aldrich
4-(5-Formyl-2-thienyl)benzoic acid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
284-290 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)s2
InChI
1S/C12H8O3S/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H,(H,14,15)
InChIKey
NRGPPHJDPPKYKN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)