Merck
753289
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
97%
Synonym(e):
3-(Trifluoromethyl)-2-picolinic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4F3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
125-130 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1ncccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-2-1-3-11-5(4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChIKey
DMWLBOPLZYJGPT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)